AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CH | Avantor
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CH
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CH
Anbieter:  VARIAN
Zertifikate
5 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Bond Elut™ CH is a mid-polarity sorbent that exhibits unique selectivities for certain analytes. When employed as a non-polar sorbent, CH has the approximate polarity of a C₂ sorbent. Bond Elut™ CH is often a good choice when non-polar sorbents such as C₁₈, C₈ or C₂ do not provide the desired selectivity.
  • Non-polar CH with polarity similar to C₂
  • Retains polar analytes from aqueous matrices
  • Good choice when common non-polar sorbents do not provide the required selectivity
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • VARI12113032
  • VARI12102006
  • VARI12102033
  • VARI12256005
  • HEWL12256039
  • Kohlenstoffbelastung:
  • 9,6%
  • 9,6%
  • 9,6%
  • 9,6%
  • 9,6%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Surface area:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Spezifikationen
Product Family Options
LRC cartridges
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Phase
    Porengröße
    Kapazität
    Bettgewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LRC-Kartuschen
    CH
    60 Å
    10 ml
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 280,30 €
    280,30 €
    1 * 50 ST
       280,30 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113032
    Kohlenstoffbelastung
    9,6%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
Straight barrel cartridges
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Phase
    Porengröße
    Kapazität
    Bettgewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Straight barrel cartridge
    CH
    60 Å
    1 ml
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102006
    Kohlenstoffbelastung
    9,6%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
  • Straight barrel cartridge
    CH
    60 Å
    3 ml
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102033
    Kohlenstoffbelastung
    9,6%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
  • Straight barrel cartridge
    CH
    60 Å
    6 ml
    1 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 218,92 €
    218,92 €
    1 * 30 ST
       218,92 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12256005
    Kohlenstoffbelastung
    9,6%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
  • Straight barrel cartridge
    CH
    60 Å
    12 ml
    2 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - 257,00 €
    257,00 €
    1 * 20 ST
       257,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL12256039
    Kohlenstoffbelastung
    9,6%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.