AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CBA | Avantor
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CBA
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CBA
Anbieter:  VARIAN
Zertifikate
8 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
CBA is a mid-polarity sorbent and weak cation exchanger (pKa 4,8). It can be used with a wider range of counter-ions than lower pKa sorbents like SCX and will demonstrate easier elution of quaternary amine functionalised analytes.
  • Cation exchange with no need for extreme basic conditions
  • Wider selectivity range provides more eluent options
  • Polar or non-polar depending on matrix or solvent
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • VARI12113011
  • VARI12113037
  • VARI12102073
  • 551-0307
  • VARI12102097
  • VARI12102124
  • VARI12256009
  • VARI12256058
  • Kohlenstoffbelastung:
  • 7,4%
  • 7,4%
  • 7,4%
  • 7,4%
  • 7,4%
  • 7,4%
  • 7,4%
  • 7,4%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Surface area:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Spezifikationen
Product Family Options
LRC cartridges
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Phase
    Porengröße
    Kapazität
    Bettgewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LRC-Kartuschen
    CBA
    60 Å
    10 ml
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113011
    Kohlenstoffbelastung
    7,4%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
  • LRC-Kartuschen
    CBA
    60 Å
    10 ml
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 291,55 €
    291,55 €
    1 * 50 ST
       291,55 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113037
    Kohlenstoffbelastung
    7,4%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
Straight barrel cartridges
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Phase
    Porengröße
    Kapazität
    Bettgewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Straight barrel cartridge
    CBA
    60 Å
    1 ml
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 373,40 €
    373,40 €
    1 * 100 ST
       373,40 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102073
    Kohlenstoffbelastung
    7,4%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
  • Straight barrel cartridge
    CBA
    60 Å
    1 ml
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 326,34 €
    326,34 €
    1 * 100 ST
       326,34 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    551-0307
    Kohlenstoffbelastung
    7,4%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
  • Straight barrel cartridge
    CBA
    60 Å
    3 ml
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 268,03 €
    268,03 €
    1 * 50 ST
       268,03 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102097
    Kohlenstoffbelastung
    7,4%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
  • Straight barrel cartridge
    CBA
    60 Å
    3 ml
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 249,61 €
    249,61 €
    1 * 50 ST
       249,61 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102124
    Kohlenstoffbelastung
    7,4%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
  • Straight barrel cartridge
    CBA
    60 Å
    6 ml
    1 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 254,73 €
    254,73 €
    1 * 30 ST
       254,73 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12256009
    Kohlenstoffbelastung
    7,4%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
  • Straight barrel cartridge
    CBA
    60 Å
    12 ml
    2 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - 220,97 €
    220,97 €
    1 * 20 ST
       220,97 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12256058
    Kohlenstoffbelastung
    7,4%
    Endcapped
    Ja
    Surface area
    500 m²/g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.