Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

2-Naphthylacetonitril

Glass bottle for solids, 5 g
Artikelnr. MOLE12315779-5G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
2-Naphthylacetonitril
Artikelnr. MOLE12315779-5G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  7498-57-9
2-Naphthylacetonitril

Glass bottle for solids, 5 g

CAS Nummer:  7498-57-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7498-57-9
  • Formel:C₁₂H₉N
  • MDL-Nummer:MFCD00004122
  • Molekulargewicht:167.21 g/mol
  • EINECS:231-352-5
  • UN:3439
  • ADR:6.1,III
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g

Spezifikationen