AuftragsverfolgungKontakt
Pronase E | Avantor
Pronase E
Marketsource
Anbieter:   ROCHE
Pronase E
Anbieter:  ROCHE
Marketsource
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • ROCH10165921001
  • ROCH11459643001
  • Enzymname:
  • Pronase E
  • Pronase E
  • MDL No.:
  • MFCD02253017
  • MFCD02253017
  • CAS Nr.:
  • 9036-06-0
  • 9036-06-0
  • Lagerbedingungen:
  • Freezer
  • Freezer
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Plastic bottle for solids
    1 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 173,00 €
    173,00 €
    1 * 1 g
       173,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ROCH10165921001
    Enzymname
    Pronase E
    MDL No.
    MFCD02253017
    CAS Nr.
    9036-06-0
    Lagerbedingungen
    Freezer
    Marketsource
  • Plastic bottle for solids
    5 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 636,00 €
    636,00 €
    1 * 5 g
       636,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ROCH11459643001
    Enzymname
    Pronase E
    MDL No.
    MFCD02253017
    CAS Nr.
    9036-06-0
    Lagerbedingungen
    Freezer
    Marketsource
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.