ContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Corrosive
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Catalog # 84597.600
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Catalog # 84597.600
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffampulle
  • VE:
    210 mL
  • Seq:
    2545
Specifications
Specification Test Results
  • Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact):
    0,4998 0,5002 mol/l
Specification Test Results
About this item
 :
 :40 g/mol
Boiling Pt:>105 °C (1013 hPa)
Density:1,327 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
ADR:8,II
 :Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
EINECS:215-185-5
UN:1824
 :GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548