Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Catalog # 84589.600
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffampulle
- VE:210 mL
- Seq:2545
Specifications
Specification Test Results
- Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact):0,4998 - 0,5002 mol/l
Specification Test Results
About this item
:
ADR:8,III
:Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
:GHS07
:GHS05
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324