Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.01 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Artikelnr. 84596.600
Lieferant: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffampulle
- VE:60 mL
- Seq:2385
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Concentration (20°C; accuracy +/-2%):0.0098 - 0.0102 mol/l
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
:40 g/mol
Siedepunkt:>105 °C (1013 hPa)
Dichte:1.327 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
ADR:8,II
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
EINECS:215-185-5
UN:1824
:GHS05
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548