Microvolume inserts for screw top vials
Supplier: Agilent
Certificates
About this item
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Cyclohexanon, EMPLURA®, reinst, Supelco®
Supplier: Merck
VWR®, Nitrilhandschuhe
Supplier: VWR Collection
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Gewindefläschchen ND13
Supplier: VWR Collection
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Kurzgewindefläschchen ND9
Supplier: VWR Collection
Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Fläschchen mit Bördelhals ND11
Supplier: VWR Collection
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Abluftfilter, V3.0
Supplier: S.C.A.T.
Schraubkappen für Gewindeflaschen, N 9
Supplier: MACHEREY-NAGEL
4-(Dimethylamino)pyridin 99%
Supplier: Thermo Fisher Scientific