Trolleys, glasswares
Artikelnr. LBCP8032500
Lieferant: LABCONCO
Spezifikationen
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Glaswarenwagen mit 2 großen Körben und abnehmbarer Auffangschale aus Kunststoff zum Auffangen von Verschüttungen
- B×T×H:886×483×924 mm
- VE:1
- Böden:01
- Gewicht:19,5 kg
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Glassware carts, used to carry glasswares, plasticwares and small instruments in vinyl-coated wire baskets. Choose from 2-baskets or 4-basket styles complete with removable plastic drip pan to catch spills.
- Four-inch diameter casters absorb vibration over rough, uneven floors
- Two toe-locks keeps the cart stationary when needed
- Benches have 5" diameter, non-marking toe-locking casters with bearings for quiet operation