AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Traceable®, Infrarot-Kernthermometer
VWR® Traceable®, Infrarot-Kernthermometer
(IR) −60…+500; (TC) −64…+1400 °C, ±1,0 °C oder 2,0 %, 0,1 °C, 178×70×38 mm
Catalog # 620-2203
Supplier:   VWR Collection
VWR® Traceable®, Infrarot-Kernthermometer
Catalog # 620-2203
Supplier:  VWR Collection
VWR® Traceable®, Infrarot-Kernthermometer
VWR® Traceable®, Infrarot-Kernthermometer
(IR) −60…+500; (TC) −64…+1400 °C, ±1,0 °C oder 2,0 %, 0,1 °C, 178×70×38 mm
Price
270,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dieses einfach zu bedienende Infrarot-Thermometer vom Typ K ermöglicht Messungen in weniger als einer Sekunde.
  • Sichtfeld von 12:1
  • Abstrahlung einstellbar von 0,1 bis 1,0 in Schritten von 0,01 °C
  • Die Minimum-/Maximum-Funktion ermöglicht jederzeit die Anzeige der niedrigsten bzw. höchsten Messwerte
  • Speicher zum Abrufen erfasster Temperaturen, zeigt den durchschnittlichen Wert aller Messungen sowie den Unterschied zwischen zwei Messwerten an
  • Akustische, einstellbare Alarme für Messwerte außerhalb des Bereichs, „Hold“-Funktion zum Einfrieren der Anzeige
  • Kabellänge: 3 Meter
B×T×H: 178×70×38 mm
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information: Ausgestattet mit einem 3-Punkt-Traceable®-Kalibrierzertifikat (bei 35, 50 und 150 °C (IR)), einer Sonde vom Typ K (−40 bis +250 °C) und Batterien mit Füllstandsanzeige.
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Messbereich:
    (IR) −60…+500; (TC) −64…+1400 °C
  • Auflösung:
    0,1 °C
  • B×T×H:
    178×70×38 mm
  • Genauigkeit:
    ±1,0 °C oder 2,0 %
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Messbereich
    Ø×L
    Availability
    Price
  • 620-1941
    Universeller, flexibler Fühler Typ K, Modell TK 430, für Messungen mit schneller Reaktionszeit in Luft, Flüssigkeiten und auf sehr kleinen Oberflächen, verdrilltes PTFE-isoliertes Thermoelement-Drahtpaar und DIN-SMP-Anschluss
    −65…+300 °C
    1×1000 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 21,20 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Messbereich
    Ø×L
    Availability
    Price
  • 620-1938
    Eintauchsonde Typ K Modell TK 301 mit 135 mm langem Kunststoffgriff, 1-m-Kabel und DIN-SMP-Anschluss
    −65…+550 °C
    1,5×130 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 54,10 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Messbereich
    Ø×L
    Availability
    Price
  • 620-1940
    Einstechsonde Typ K Modell TK 101 mit Kunststoffgriff (135 mm), Kabel (1 m) und DIN-SMP-Anschluss
    −65…+1000 °C
    3×130 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 60,10 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Messbereich
    Ø×L
    Availability
    Price
  • 620-1942
    Sonde Luft/Gas Typ K Modell TK 101 für tiefgefrorene Güter, mit Kunststoffgriff (135 mm), Kabel (1 m) und DIN-SMP-Anschluss
    −65…+600 °C
    6×130 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 96,70 €