AuftragsverfolgungKontakt
Rectangular cover glasses
Rectangular cover glasses
Rectangular cover glasses
Zertifikate
Rectangular cover glasses
Rectangular cover glasses
11 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Cover glass D 263® M made of borosilicate glass.
  • Free from colour distortion and highly transparent
  • Excellent quality, low levels of inclusions, striae, bubbles and streaks
  • High spectral transmission, excellent flatness, optimum resistance to chemicals
Certifications: ISO 8255
Product Family Options
Produktinformationen
  • L×B
    Stärke
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 18×24 mm
    0,13 - 0,16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 36,10 €
    36,10 €
    1 * 1.000 ST
       36,10 €
  • 22×32 mm
    0,13 - 0,16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 52,70 €
    52,70 €
    1 * 1.000 ST
       52,70 €
  • 22×32 mm
    0,16 - 0,19 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
  • 24×30 mm
    0,13 - 0,16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 58,70 €
    58,70 €
    1 * 1.000 ST
       58,70 €
  • 24×32 mm
    0,13 - 0,16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 49,30 €
    49,30 €
    1 * 1.000 ST
       49,30 €
  • 24×40 mm
    0,13 - 0,16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 63,20 €
    63,20 €
    1 * 1.000 ST
       63,20 €
  • 24×50 mm
    0,13 - 0,16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 60,80 €
    60,80 €
    1 * 1.000 ST
       60,80 €
  • 24×55 mm
    0,13 - 0,16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 7,30 €
    7,30 €
    1 * 100 ST
       7,30 €
  • 24×60 mm
    0,13 - 0,16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 69,60 €
    69,60 €
    1 * 1.000 ST
       69,60 €
  • 33×50 mm
    0,13 - 0,16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 530,00 €
    530,00 €
    1 * 100 ST
       530,00 €
  • 45×60 mm
    0,13 - 0,16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 236,00 €
    236,00 €
    1 * 1.000 ST
       236,00 €