Polystyrol-Küvetten
Küvetten für Kuagulometer, 1 ml, PS, 12×27 mm
Artikelnr. LPIT110511
Anbieter: LP ITALIANA
Springe zu:
Product Details & Documents
Küvetten für Sherwood-Typ Kuagulometer
Packaging: In Packungen von 1000.
Spezifikationen
- Ø×H:12×27 mm
- Volumen:1 ml
- Bezeichnung:Küvetten für Kuagulometer
- Material:PS