ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2-Isopropyl-3-methoxypyrazin 100 µg/ml in Methanol, Supelco®
Organischer Referenzstandard, 2-Isopropyl-3-methoxypyrazin 100 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # 47527-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 2-Isopropyl-3-methoxypyrazin 100 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # 47527-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1
  • Normen:
    Certified reference material
  • CAS Nr.:
    25773-40-4
  • Bezeichnung:
    2-Isopropyl-3-methoxypyrazin 100 µg/ml in Methanol
  • Lagerbedingungen:
    2...30 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H370
  • Shipping conditions:
    STD
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Flammpunkt:
    11 °C
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311