Organischer Referenzstandard, Koffein 1.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # C6035-1ML
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:58-08-2
- Bezeichnung:Koffein 1.000 µg/ml in Methanol
- Formel:C₈H₁₀N₄O₂
- Bezeichnung:Caffeine