ContactUsLinkComponent
Phenanthren-[D10] 200 µg/ml in Isooctan (98% D)
Phenanthren-[D10] 200 µg/ml in Isooctan (98% D)
Catalog # PROOCILDLM-371-1.2
CAS Number:  
Phenanthren-[D10] 200 µg/ml in Isooctan (98% D)
Catalog # PROOCILDLM-371-1.2
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1,2 mL
  • CAS Nr.:
    1517-22-2
  • Bezeichnung:
    Phenanthren-[D10] 200 µg/ml in Isooctan (98% D)
  • Formel:
    C₁₄D₁₀
  • Bezeichnung:
    Phenanthrene-[D10]