Seitlich ansteckbarer Recycling-Behälter für mittelgroße Abfallbehälter
Catalog # 129-1818
Supplier: Rubbermaid Commercial Products
Specifications
- Kapazität:5 L
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Passt auf mittelgroße Abfallkörbe und sorgt für eine praktische Mülltrennung am Schreibtisch
- Material:Harz
- B×T×H:18,54×26,92×29,72 mm
- VE:1
Specifications
About this item
Der seitlich ansteckbare Recycling-Behälter von Rubbermaid Commercial aus Polyethylen ist leicht und strapazierfähig. Er wird an mittelgroße Abfallbehälter befestigt und sorgt so direkt am Schreibtisch für eine einfache Mülltrennung.
Platzsparend und wirtschaftlich, ist er eine einfache und effektive Möglichkeit zur Mülltrennung
- Seine Bauweise aus Vollkunststoff gibt es kein Abplatzen, Rosten oder Verbeulen, die abgerundete Oberkante gibt dem Abfallkorb Stabilität und ist leicht zu reinigen
- Passt auf mittelgroße Abfallkörbe und sorgt für eine praktische Mülltrennung am Schreibtisch