Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
Artikelnr. HECH41940060
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Spezifikationen
- Ext.Ø:166 mm
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:280 mm
- Seq:07
- Hals A-Ø:50 mm
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Volumengraduierungen und Beschriftungsfeld.