AuftragsverfolgungKontakt
Aräometer
Aräometer
Aräometer, 1,600 - 1,660 g/cm³, 0,001 g/cm³, 0 - 60 °C, 160 mm
Catalog # WITG8.561.018
Supplier:   witeg Labortechnik
Aräometer
Catalog # WITG8.561.018
Supplier:  witeg Labortechnik
Aräometer
Aräometer
Aräometer, 1,600 - 1,660 g/cm³, 0,001 g/cm³, 0 - 60 °C, 160 mm
Price
22,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometer (Aräometer) zur Bestimmung des spezifischen Gewichts kleiner Flüssigkeitsmengen in leichten und schweren Flüssigkeiten.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Temperaturbereich:
    0 - 60 °C
  • Bezeichnung:
    Aräometer
  • Länge:
    160 mm
  • Teilung:
    0,001 g/cm³
  • Messbereich:
    1,600 - 1,660 g/cm³
  • Cat. No.:
    WITG8.561.018
  • Referenztemperatur:
    20 °C