ContactUsLinkComponent
Messzylinder, hohe Form, PP
Catalog # 612-4151
Supplier:  witeg Labortechnik
undefined
Messzylinder, hohe Form, PP
Catalog # 612-4151
Supplier:  witeg Labortechnik
Specifications
  • Ø:
    18 mm
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    195 mm
  • Teilung:
    0,5 ml
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Certifications: ISO 6706, BS 5404
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: