Kationenaustauscher-Chromatographiesäule, Asahipak ES-502C 7C
Catalog # 554-2948
Supplier: Resonac
Specifications
- Säulenform:Analytisch
- Förderleistung:1,5 ml/min
- Ø int.:7,50 mm
- Partikelgröße:9 µm
- Porengröße:2000 Å
- Max. Druck:1,2 MPa (20 bar)
- Bezeichnung:Asahipak ES-502C 7C
- Länge:100 mm
- Seq:01
- pH-Bereich:2 - 12
- Temperaturlimit:10 - 50 °C
- Säulenmaterial:Edelstahl
- VE:1
Specifications
About this item
Im Gegensatz zu den Säulen der Serie IEC wird Polyvinylalkohol als Grundmaterial verwendet, was verschiedene Trennungsmuster ermöglicht.
- Geringe hydrophobe Wechselwirkung mit Proteinen ermöglicht die Analyse unter milden Bedingungen