Wiederverwendbare Halbmasken, MX/PF
MX/PF F 950, U*
Catalog # 111-0548
Supplier: HONEYWELL SAFETY
Jump to:
Product Details & Documents
Die Halbmaske MX/PF wurde für Anwendungen entwickelt, wenn die Schutzart von den angeschlossenen Kartuschen abhängt, Gase, Partikel oder kombiniert. Der APF wird von 12 bis 50 bewertet.
- Einfache Montage
- Silikon gibt den Gesichtsmaske zusätzlichen Komfort und einfache Dekontamination
- Dreifache Flanschdichtung
- Breiter, horizontaler Hautkontakt mit Faltendesign
- Gute Passform bei einer Vielzahl von Gesichtsgeometrien
Die Halbmaske SPERIAN MX PF kann nur mit zertifizierten Kartuschen der T-Serie verwendet werden (gemäß Standard EN 141 , EN 143)
Für die Langzeitanwendung empfohlen
Specifications
- Typ:MX/PF F 950
- Größe:U*