ContactUsLinkComponent
HPLC-Säulen zum Anionenaustausch, Anion-Linie PRP-X100
undefined
HPLC-Säulen zum Anionenaustausch, Anion-Linie PRP-X100
  • Catalog No:
  • 554-2272
  • 554-2273
  • 554-2275
  • 554-2274
  • Max. Druck:
  • 350 bar
  • 350 bar
  • 350 bar
  • 350 bar
  • pH-Bereich:
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
Guard cartridge holder