AuftragsverfolgungKontakt
Digoxin | Avantor
Digoxin
Glass bottle for solids, 250 mg
Artikelnr. PROOMM0212.00
Digoxin
Artikelnr. PROOMM0212.00
CAS Nummer:  20830-75-5
Digoxin
Glass bottle for solids, 250 mg
CAS Nummer:  20830-75-5
Preis
1 480,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:20830-75-5
  • Formel:C₄₁H₆₄O₁₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003674
  • Molekulargewicht:780.95 g/mol
  • EINECS:244-068-1
  • UN:2811
  • ADR:6.1,II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 mg
Spezifikationen