Digoxin
Glass bottle for solids, 100 mg
Artikelnr. PROOICRS0289
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:20830-75-5
- Formel:C₄₁H₆₄O₁₄
- MDL-Nummer:MFCD00003674
- Molekulargewicht:780.95 g/mol
- EINECS:244-068-1
- UN:2811
- ADR:6.1,II
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 mg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.