Digoxin
Glass bottle, 1 mL
Artikelnr. FITZ20-DG10
Anbieter: FITZGERALD INDUSTRIES INTL
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:20830-75-5
- Formel:C₄₁H₆₄O₁₄
- MDL-Nummer:MFCD00003674
- Molekulargewicht:780.95 g/mol
- EINECS:244-068-1
- UN:2811
- ADR:6.1,II
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle
- VE:1 mL
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.