Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Schwefelsäure ≥78%

Glasflasche, 1 L
Artikelnr. KRAE020005-1000
Ätzend
Anbieter:   KRAEMER MARTIN
Schwefelsäure ≥78%
Artikelnr. KRAE020005-1000
Anbieter:  KRAEMER MARTIN
CAS Nummer:  7664-93-9
Schwefelsäure ≥78%

Glasflasche, 1 L

CAS Nummer:  7664-93-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7664-93-9
  • Formel:H₂SO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00064589
  • Molekulargewicht:98.08 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.84 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-639-5
  • UN:1830
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.