AuftragsverfolgungKontakt
Plasmid Midiprep Kit, GeneJET™ | Avantor
Plasmid Midiprep Kit, GeneJET™
Plasmid Midiprep Kit, GeneJET™
Zertifikate
Plasmid Midiprep Kit, GeneJET™
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
GeneJET™ Plasmid Midiprep Kit is designed for large scale isolation of high quality plasmid DNA from recombinant E. coli cultures. The kit utilises silica-based membrane technology in the form of convenient spin column. Each prep recovers up to 200 µg of high copy number plasmid DNA. The purified plasmid DNA can be used in a wide variety of molecular biology procedures, such as restriction endonuclease digestion, PCR, cloning, transformation, automated sequencing, in vitro transcription, and transfection of robust cell lines.
  • Efficient: High yields up to 200 µg of high quality plasmid DNA from 50 ml of bacterial culture
  • High concentration of DNA purified: >400 ng/µl
  • Convenient: Spin column format, centrifuge or vacuum protocols
  • Fast: Procedure takes 60 minutes, considerably faster than using gravity flow columns
Lieferumfang: Each kit includes resuspension solution, lysis solution, neutralisation solution, endotoxin binding reagent, Wash Solution I (concentrated), Wash Solution II (concentrated), RNase A solution, elution buffer (10 mM Tris-HCl, pH 8,5), GeneJET™ Midi purification columns pre-assembled with collection tubes (15 ml), and collection tubes (15 ml).
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • K0482
  • K0481
  • Bezeichnung:
  • GeneJET™ Plasmid-Midiprep-Kit, 100 Vorbereitungen
  • GeneJET™ Plasmid-Midiprep-Kit, 25 Vorbereitungen
  • Zielmolekül:
  • Plasmid
  • Plasmid
  • Purifiziertes Zielmolekül:
  • Plasmid
  • Plasmid
  • Probenart:
  • Bacteria
  • Bacteria
  • Methode / Format:
  • Column (silica-based)
  • Column (silica-based)
  • Prep size:
  • Midi
  • Midi
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GeneJET™ Plasmid-Midiprep-Kit, 100 Vorbereitungen
    1 KIT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 818,00 €
    818,00 €
    1 * 1 KIT
       818,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    K0482
    Bezeichnung
    GeneJET™ Plasmid-Midiprep-Kit, 100 Vorbereitungen
    Zielmolekül
    Plasmid
    Purifiziertes Zielmolekül
    Plasmid
    Probenart
    Bacteria
    Methode / Format
    Column (silica-based)
    Prep size
    Midi
  • GeneJET™ Plasmid-Midiprep-Kit, 25 Vorbereitungen
    1 KIT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 214,00 €
    214,00 €
    1 * 1 KIT
       214,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    K0481
    Bezeichnung
    GeneJET™ Plasmid-Midiprep-Kit, 25 Vorbereitungen
    Zielmolekül
    Plasmid
    Purifiziertes Zielmolekül
    Plasmid
    Probenart
    Bacteria
    Methode / Format
    Column (silica-based)
    Prep size
    Midi
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.