AuftragsverfolgungKontakt
Wire, Regular Erecta Self® | Avantor
Wire, Regular Erecta Self®
Wire shelf, Erecta Shelf®, with adjustable feet (has to be assembled), load capacity 363 kg, Verchromt, 3,7 kg
Artikelnr. METO1242C
Anbieter:   Metro International
Wire, Regular Erecta Self®
Artikelnr. METO1242C
Wire, Regular Erecta Self®
Wire, Regular Erecta Self®
Wire shelf, Erecta Shelf®, with adjustable feet (has to be assembled), load capacity 363 kg, Verchromt, 3,7 kg
Preis
137,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Chrome plated wire shelves is an easy-to-assemble system that puts space to work practically anywhere.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Wire shelf, Erecta Shelf®, with adjustable feet (has to be assembled), load capacity 363 kg
  • Material:
    Verchromt
  • Gewicht:
    3,7 kg