AuftragsverfolgungKontakt
Scraper, Ayre
Scraper, Ayre
Ayre-Kratzer, PSA, Breite 18 mm, 180 mm
Catalog # LPIT133012
Supplier:   LP ITALIANA
Scraper, Ayre
Catalog # LPIT133012
Supplier:  LP ITALIANA
Scraper, Ayre
Scraper, Ayre
Ayre-Kratzer, PSA, Breite 18 mm, 180 mm
Price
119,00 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PS, white.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Specifications
  • Bezeichnung:
    Ayre-Kratzer, PSA, Breite 18 mm
  • Länge:
    180 mm