AuftragsverfolgungKontakt
Staining jars acc.to Hellendahl | Avantor
Staining jars acc.to Hellendahl
Staining jar, Hellendahl type, 58×53,5×86 mm
Artikelnr. LPIT290417
Anbieter:   LP ITALIANA
Staining jars acc.to Hellendahl
Artikelnr. LPIT290417
Anbieter:  LP ITALIANA
Staining jars acc.to Hellendahl
Staining jars acc.to Hellendahl
Staining jar, Hellendahl type, 58×53,5×86 mm
Preis
98,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Jar made of TPX.
It hold up to 16 microscopic slides.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Staining jar, Hellendahl type
  • B×T×H:
    58×53,5×86 mm