AuftragsverfolgungKontakt
Draining racks | Avantor
Draining racks
400×400×600 mm
Artikelnr. LPIT291195
Anbieter:   LP ITALIANA
Draining racks
Artikelnr. LPIT291195
Anbieter:  LP ITALIANA
Draining racks
Draining racks
400×400×600 mm
Preis
98,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Drying rack, made of PP, with 81 places that can be fully disassembled.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • With carrying handle
Spezifikationen
  • B×T×H:
    400×400×600 mm