Pipettenständer
Catalog # 635-0362
Supplier: Socorex Isba
Specifications
- Für:3 Mehr- oder Einkanal-Mikropipetten
- Farbe:Hellgrau
- Bezeichnung:Pipettenständer, Polyamid, hellgrau, für 3 Mehr- oder Einkanal-Mikropipetten
- Material:Polyamid
- VE:1
Specifications
About this item
Pipettenständer aus hellgrauem Polyamid.
- Für 3 Mehr- oder Einkanal-Mikropipetten
- Platzsparender Pipettenständer mit innovativem Design; hält alle Calibra® und Acura® Modelle und erlaubt einen anwenderfreundlichen Zugriff auf jedes Instrument
- Die schwere Ständerplatte mit Anti-Rutsch Füsschen garantiert höchste Stabilität