Gravimetrische Verdünner, IUL Pinch Dilutor
Artikelnr. 710-0862
Supplier: IUL Instruments SA
Specifications
- Genauigkeit:<±0,2 g
- Bezeichnung:Pinch Dilutor
- Modell:Pinch Dilutor
- Verdünnungsfaktor:1:2 bis zu 1:50
- Max. weight:2000 g
- Gewicht:6,5 kg
- B×T×H:240×300×810 mm
- VE:1
Specifications
About this item
Die Geräte wurden speziell zur Erleichterung der kontrollierten Zugabe von Medien in ein Homogenisator bzw. einen Laborhomogenisatorbeutel entwickelt. Der Pinch Dilutor überwacht laufend das Gewicht im Homogenisator-Beutel und gibt die genaue Menge des Lösungsmittels in den Beutel ab.
- Ideal zur Verdünnung von festen und halbfesten Proben
- Einfache Bedienung und Steuerung der Verdünnung mit Quetschventil
- Sanfter, leiser und schneller Prozess
- Medienberührte Teile und Schläuche können einfach demontiert und in einem Autoklaven sterilisiert werden