Reinraum-Wischtücher, steril, BioClean IsoPure Plus™
Artikelnr. NITRS-BIWP-9
Lieferant: Nitritex
Spezifikationen
- Verpackt:10 Wischtücher/Innenbeutel, 10 Innenbeutel/Außenbeutel
- L×B:230×230 mm
- Environmentally Preferable:
- Modell:BioClean IsoPure Plus™
- Grundgewicht:130 g/m²
- Partikelabgabe (>=0,5 µm):710/cm²
- Particle shedding (Helmke Drum):1750/min. (≥0,3 µm)
- Absorptionsvermögen - Extrinsisch:370 ml/m²
- Absorptionsvermögen - Intrinsisch:2,15 ml/g
- Ionen - Natrium:0,0081 ppm
- Ionen - Chlorid:0,0024 ppm
- VE:1.000
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Diese robusten Wischtücher bestehen zu 100% aus doppelt genähtem Endlosfilament-Polyester. Sie werden unter Reinraumbedingungen hergestellt, um die Anforderungen an Betriebsbedingungen der ISO-Klasse 4 zu erfüllen.
- Extrem geringe Freisetzung von Partikeln und extrahierbaren Substanzen
- Hervorragende Absorptionseigenschaften
- Per Ultraschall versiegelte Kanten zur Vermeidung von Faserablösung
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 10, ISO 4 bzw. M 2.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Packaging: 10 Tücher pro Innenbeutel; 10 Innenbeutel pro Außenbeutel; 10 Außenbeutel pro Karton. Chargennummer auf Außenbeutel und Karton für Rückverfolgbarkeit.
Caution: Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellen Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Website des Herstellers.