Messzylinder, konisch, Klasse B, Borosilikatglas
Artikelnr. WITG4.800.001
Lieferant: witeg Labortechnik
Spezifikationen
- Kapazität:1000 ml
- Teilung:20 ml
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Borosilikatglas 3.3, Klasse B.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Füllvolumen ist leicht ablesbar
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit metrischen Graduierungen und Ausguss. Mit breitem Fuß für Stabilität. Blaue Graduierungen.
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: