Messkolben, Klasse A, braun Markierungen
613-4125
- NS:10/19
- Kapazität:15 ml
- Environmentally Preferable:
- VE:2
- Toleranz:0,04 ± ml
DURAN® Borosilikatglas 3.3 mit PE-Stopfen.
- Mit Ausguss
- Konformität zertifiziert
- Lieferung mit Chargennummer und ein Chargenzertifikat beigefügt pro Packung