AuftragsverfolgungKontakt
Wiederverwendbare Bailer | Avantor
Wiederverwendbare Bailer
Reusable bailer, Natur, FEP, 350 ml, 40 cm, 46 mm
Artikelnr. SAMP5075A-350
Anbieter:   Sampling Systems
Wiederverwendbare Bailer
Artikelnr. SAMP5075A-350
Anbieter:  Sampling Systems
Wiederverwendbare Bailer
Reusable bailer, Natur, FEP, 350 ml, 40 cm, 46 mm
Preis
695,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wiederverwendbare Wasserschöpfer zur Probenahme aus Brunnen, Grundwasser, Tanks und Bohrlöchern.
  • Leicht zu reinigen
  • Müssen zur Probenahme einfach nur hinabgesenkt werden
  • Hergestellt aus chemisch beständigem FEP (vergleichbar mit PTFE)
Werden vorwiegend für Umwelt- und Chemikalienproben verwendet.
Spezifikationen
  • Ø:
    46 mm
  • Kapazität:
    350 ml
  • Farbe:
    Natur
  • Bezeichnung:
    Reusable bailer
  • Länge:
    40 cm
  • Material:
    FEP