Scheidetrichter, sphärisch
, 50 ml, 19/26 NS
Catalog # WITG2.620.050
Supplier: witeg Labortechnik
Jump to:
Product Details & Documents
Scheidetrichter, kugelförmig, aus Borosilikatglas 3.3 mit abnehmbarem PTFE-Hahn und PE-Stopfen.
- Ohne Graduierung
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Hülse:19/26 NS
- Kapazität:50 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.