AuftragsverfolgungKontakt
Liquid sampler | Avantor
Liquid sampler
Samplers for liquids, HDPE, 1066 mm
Artikelnr. SAMP5050A-24
Anbieter:   Sampling Systems
Liquid sampler
Artikelnr. SAMP5050A-24
Anbieter:  Sampling Systems
Liquid sampler
Samplers for liquids, HDPE, 1066 mm
Preis
402,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 24 ST
Product Details & Documents
Coliwasa samplers for use in the industry.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Samplers for liquids
  • Länge:
    1066 mm
  • Material:
    HDPE