Adapter, gebogen
29/32 NS
Artikelnr. WITG1.008.007
Anbieter: witeg Labortechnik
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zu einem Winkel von 105° geneigt. Mit 2 Normschliffkonen.
Spezifikationen
- Kern:29/32 NS
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.