Bögen
19/26 + 24/29 NS
Artikelnr. WITG1.000.004
Anbieter: witeg Labortechnik
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zu einem Winkel von 90° geneigt. Mit 2 Normschliffkonen.
Spezifikationen
- Kern:19/26 + 24/29 NS