AuftragsverfolgungKontakt
Mitomycin C | Avantor
Mitomycin C
Glasflasche für Feststoffe, 2 mg
Artikelnr. ROTH4150.1
Giftig
Gesundheit
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Mitomycin C
Artikelnr. ROTH4150.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  50-07-7
Mitomycin C
Glasflasche für Feststoffe, 2 mg
CAS Nummer:  50-07-7
Preis
134,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  Mitomycin, Ametycin
  • CAS Nummer:50-07-7
  • Formel:C₁₅H₁₈N₄O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00078109
  • Molekulargewicht:334.33 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-008-6
  • UN:2811
  • ADR:6.1,II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    2 mg
Spezifikationen