AuftragsverfolgungKontakt
Mitomycin C | Avantor
Mitomycin C
Glasflasche für Feststoffe, 2 mg
Artikelnr. A2190.0002
Giftig
Gesundheit
Anbieter:   PanReac AppliChem
Mitomycin C
Artikelnr. A2190.0002
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  50-07-7
Mitomycin C
Glasflasche für Feststoffe, 2 mg
CAS Nummer:  50-07-7
Preis
183,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  Mitomycin, Ametycin
  • CAS Nummer:50-07-7
  • Formel:C₁₅H₁₈N₄O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00078109
  • Molekulargewicht:334.33 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-008-6
  • UN:2811
  • ADR:6.1,II
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    2 mg