Pepstatin A
Anbieter: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Über diesen Artikel
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
- Catalog No:
- BMOL17640-1
- BMOL17640-2
- Protein/Peptid-Name:
- Pepstatin A
- Pepstatin A
- CAS Nr.:
- 26305-03-3
- 26305-03-3
- MDL No.:
- MFCD00060740
- MFCD00060740
- Molecular formula:
- C₃₄H₆₃N₅O₉
- C₃₄H₆₃N₅O₉
- Lagerbedingungen:
- Refrigerator
- Refrigerator
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.BMOL17640-1Protein/Peptid-NamePepstatin ACAS Nr.26305-03-3MDL No.MFCD00060740Molecular formulaC₃₄H₆₃N₅O₉LagerbedingungenRefrigerator - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.BMOL17640-2Protein/Peptid-NamePepstatin ACAS Nr.26305-03-3MDL No.MFCD00060740Molecular formulaC₃₄H₆₃N₅O₉LagerbedingungenRefrigerator