VWR®, Pepstatin A
J583-25MG
:
- Packung:Glasflasche
- VE:25 mg
- CAS Nr.:26305-03-3
- Seq:02
- Protein/Peptid-Name:Pepstatin A
- Sorte:Ultra Pure Grade
- Molecular formula:C₃₄H₆₃N₅O₉
Eine Asparaginsäureprotease Inhibitor von Pepsin, Renin und Cathepsin D. Kann auch die HIV Protease blockieren. Nicht wasserlöslich.