ContactUsLinkComponent
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIALA1852-1VL
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIALA1852-1VL
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    1 Vial
  • Seq:
    0032
Spezifikationen
Über diesen Artikel
 :
 :551.14 g/mol (anhy)
EINECS:213-579-1
CAS-Nummer:34369-07-8
Formel:C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·xH₂O
MDL-Nummer:MFCD00150755