2'-Desoxyguanosin-5'-triphosphat Trinatriumsalz (dGTP-Na3)
Artikelnr. MOLEM38338086
Lieferant: Molekula
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg
- Seq:2440
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:573.12 g/mol
EINECS:300-026-5
CAS-Nummer:93919-41-6
Formel:C₁₀H₁₃N₅Na₃O₁₃P₃
MDL-Nummer:MFCD00080337