AuftragsverfolgungKontakt
Tobramycin | Avantor
Tobramycin
Glass bottle, 1 mL
Artikelnr. FITZ20-TG30
Gesundheit
Reizend
Tobramycin
Artikelnr. FITZ20-TG30
CAS Nummer:  32986-56-4
Tobramycin
Glass bottle, 1 mL
CAS Nummer:  32986-56-4
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
  • CAS Nummer:32986-56-4
  • Formel:C₁₈H₃₇N₅O₉
  • MDL-Nummer:MFCD00077885
  • Molekulargewicht:467.51 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:251-322-5
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    1 mL