Tobramycin
Glass bottle for solids, 1 mg
Artikelnr. FITZ10T17M5050221
Anbieter: FITZGERALD INDUSTRIES INTL
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
- CAS Nummer:32986-56-4
- Formel:C₁₈H₃₇N₅O₉
- MDL-Nummer:MFCD00077885
- Molekulargewicht:467.51 g/mol
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:251-322-5
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 mg