AuftragsverfolgungKontakt
Chromotrop 2R
Chromotrop 2R
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. MOLE20169275-100G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Chromotrop 2R
Artikelnr. MOLE20169275-100G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  4197-07-3
Chromotrop 2R
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  4197-07-3
Preis
205,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:4197-07-3
  • Formel:C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003955
  • Molekulargewicht:468.37 g/mol
  • EINECS:224-085-0
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g